Få mere at vide
Corn oil
Artikelnummer. 10616051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616051 500 g Glasflaske 500g
10208473 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405435000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 8001-30-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-30-7
MDL nummer MFCD00130865
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corn oil
Tæthed 0.9200g/mL
Flammepunkt >200°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4760
Mængde 500 g
Merck Index 14, 2533
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble