Få mere at vide
Majsolie, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495522 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Pakningsstørrelse:
25lb
Artikelnummer. 11495522
Brand: MP Biomedicals 0290141425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oliesyre: 43-47%; Linolsyre: 39-42%; Palmitinsyre: 7-8%; Stearinsyre: 3-4%, Arachidinsyre: 0,5%; Ca. 7,6 lbs/gal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-30-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corn Oil
Mængde 25 lb.