Få mere at vide
Majsolie, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11475522 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Pakningsstørrelse:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475522 1 lb. -
11485522 5 lb. -
11495522 25 lb. 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475522 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290141401
Oliesyre: 43-47%; Linolsyre: 39-42%; Palmitinsyre: 7-8%; Stearinsyre: 3-4%, Arachidinsyre: 0,5%; Ca. 7,6 lbs/gal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-30-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corn Oil
Mængde 1 lb.