Få mere at vide
CORM-401, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16427047 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16427047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109804
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CORM-401
Fysisk form Solid
CAS 1001015-18-4
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H6MnNO6S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (75.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C1=[S][Mn+](C#O)(C#O)(C#O)(C#O)[S-]1)CC([O-])=O.[H+]
Molekylvægt (g/mol) 331.2
Formel vægt 331.2
Procent renhed 98.0%