Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Kork ringe
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vægt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højde: 30 mm
- Passer til en række kolbestørrelser
- 1 Pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Komprimeret kork |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 30 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Holder | Kolber op til 10 til 100 ml |
| Produkttype | Kork ring |
| Form | Rund |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 30 g |