Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Kork ringe
Artikelnummer. 10595482
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vægt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10595482
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5673
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støtte kolber med Usbeck Laborgaraete™ Korkringe lavet af komprimeret kork. Ringene puder laboratorieglasvarer og holder genstande oprejst.
  • Højde: 30 mm
  • Passer til en række kolbestørrelser
  • 1 Pakke
Tekniske data
Materiale Komprimeret kork
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 90 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 140 mm
Holder Kolber op til 500 til 1000 ml
Produkttype Kork ring
Form Rund
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 60 g