Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Kork ringe
Artikelnummer. 10390842
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vægt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10390842
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støtte kolber med Usbeck Laborgaraete™ Korkringe lavet af komprimeret kork. Ringene puder laboratorieglasvarer og holder genstande oprejst.
  • Højde: 30 mm
  • Passer til en række kolbestørrelser
  • 1 Pakke
Tekniske data
Materiale Komprimeret kork
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Holder Kolber op til 2000 ml
Produkttype Kork ring
Form Rund
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 90 g