Få mere at vide
R&L Enterprises™ Korkborespidser
Artikelnummer. 12883952 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12883952 1 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12883952
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder korkbore skarpe og effektive at bruge. R&L Enterprises™ Korkboreslibere er til korkborere fra 4 til 27 mm.
  • Med metalhåndtag
  • Metalkegle med hængslet skæreblad sat i slids
Tekniske data
Produkttype Korkborer Sliber
Til brug med (applikation) Til 4 til 27 mm dia. Borere
Mængde 1 Hver