Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkborer
Artikelnummer. 12990886 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,25 mm
7,5 mm
8,75 mm
10 mm
11,25 mm
12,5 mm
13,75 mm
17,50 mm
26,25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12990886 10 mm -
12900896 11,25 mm Hver
12960896 26,25 mm Hver
12910896 12,5 mm Hver
12980886 8,75 mm Hver
12970886 7,5 mm Hver
12902580 6,25 mm Hver
13451900 17,50 mm Hver
15147472 13,75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12990886
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af messing og forniklet.
  • Alle størrelser er 100 mm lange
  • Rørvægtykkelse på 0,45 mm
Tekniske data
Produkttype Korkborer
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Materiale Forniklet messing