Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkborer
Artikelnummer. 12910896 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6.25mm
7.5mm
8.75mm
10mm
11.25mm
12.5mm
13.75mm
17.50mm
26.25mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12910896
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af messing og forniklet.
  • Leveres komplet med skubbestang til rydning af borere
  • Alle størrelser er 100 mm lange
  • Rør vægtykkelse på 0,45 mm
Tekniske data
Produkttype Korkborer
Diameter (metrisk) Udvendig 12.5mm
Materiale Forniklet messing