Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkborer
Artikelnummer. 12902580 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,25 mm
7,5 mm
8,75 mm
10 mm
11,25 mm
12,5 mm
13,75 mm
17,50 mm
26,25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12902580 6,25 mm Hver
12900896 11,25 mm Hver
12990886 10 mm -
12960896 26,25 mm Hver
12910896 12,5 mm Hver
12980886 8,75 mm Hver
12970886 7,5 mm Hver
13451900 17,50 mm Hver
15147472 13,75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12902580
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af messing og forniklet.
  • Leveres komplet med skubbestang til rydning af borere
  • Alle størrelser er 100 mm lange
  • Rør vægtykkelse på 0,45 mm
Tekniske data
Produkttype Korkborer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,25 mm
Materiale Forniklet messing