Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkborer
Artikelnummer. 12900896 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6.25mm
7.5mm
8.75mm
10mm
11.25mm
12.5mm
13.75mm
17.50mm
26.25mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12900896
Fremstillet af messing og forniklet.
  • Comes complete with push rod for clearing borers
  • All sizes are 100mm in length
  • Tube wall thickness of 0.45mm
Tekniske data
Produkttype Cork Borer
Diameter (metrisk) Udvendig 11.25mm
Materiale Nickel-plated brass