Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ kølende/varmende cirkulator
Dimensioner (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Modeller til interne og eksterne applikationer
- Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
- Meget stille
- Nemt pumpeskift (intern og ekstern cirkulation)
- Eksterne pumpetilslutninger (M16x1)
- USB-tilslutning
- Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
- Badelåg og afløbshane medfølger
- Aftageligt ventilationsgitter
- Køleenhed uden sideventiler
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 40 °C |
| Oversigt | Kølet - Varmecirkulatorer |
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Kølekapacitet | 0,22 kW ved 20 °C |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Temperaturområde | -25 °C til +150 °C |
| Type | Kølet - Varmecirkulator |
| Vise | LED |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderer | 2 fittings med modhager egnet til rør med 8 og 12 mm indre dia. (pumpeforbindelser M16x1 han) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu