Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ kølende/varmende cirkulator
Artikelnummer. 15410592
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15410592 39 x 23 x 65 cm Hver
15420592 41 x 44 x 41 cm Hver
15430592 42 x 24 x 66 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410592 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9012701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Støjsvag køle-/varmecirkulator med et fantastisk forhold mellem pris og kvalitet. Ideel til alle standardopgaver i laboratorier og industrien.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nemt pumpeskift (intern og ekstern cirkulation)
  • Eksterne pumpetilslutninger (M16x1)
  • USB-tilslutning
  • Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
  • Badelåg og afløbshane medfølger
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Køleenhed uden sideventiler
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Kølet - Varmecirkulator
Kapacitet (metrisk) 3 til 4 l
Kølekapacitet 0,22 kW ved 20 °C
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +150 °C
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 fittings med modhager til rør med 8 og 12 mm indre dia. (pumpeforbindelser M16x1 han)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CORIO CD-200F
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 39 x 23 x 65 cm
Vægt (engelsk) 57.4 lb.
Vægt (metrisk) 26 kg
Watt 1 kW