Få mere at vide
JULABO CORIO CP Køle/Varme Cirkulator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17794169
Kølemiddel:
290 kr.
R449A
Model-:
CP-310F
CP-450F
Artikelnummer. 17794169
Brand: JULABO 9013713.N1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer med et temperaturområde op til +200 °C. Den forbedrede pumpeydelse sikrer, at de er velegnede til lette temperaturstyringsopgaver i kombination med eksterne applikationer.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • Eksterne pumpetilslutninger
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • Badelåg og afløbshane medfølger
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Køleenhed uden sideventiler
  • Unikt tidligt varslingssystem for lavt væskeniveau
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 til 4 l
Certificeringer/compliance CE
Kommunikation USB, RS232
Kølekapacitet 300 W
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Pumpetype Centrifugal
Temperaturområde -30 °C til +200 °C
Type Cirkulator
Model- CP-310F
Kølemiddel 290 kr.
Dimensioner (L x B x H) 15,7 x 9,1 x 25,6 tommer.
Elektriske krav 230 V