Få mere at vide
JULABO CORIO CP Køle/Varme Cirkulator
Kølemiddel:
290 kr.
R449A
Model-:
CP-310F
CP-450F
Beskrivelse
- Modeller til interne og eksterne applikationer
- Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
- Meget stille
- Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
- Eksterne pumpetilslutninger
- Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
- Badelåg og afløbshane medfølger
- Aftageligt ventilationsgitter
- Køleenhed uden sideventiler
- Unikt tidligt varslingssystem for lavt væskeniveau
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | USB, RS232 |
| Kølekapacitet | 440 W |
| Flowhastighed | 8 til 27 l/min. |
| Pumpetype | Centrifugal |
| Temperaturområde | -30 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Model- | CP-450F |
| Kølemiddel | R449A |
| Vis mere |