Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ CP Heating Immersion cirkulationspumpe
Artikelnummer. 16419339
Skift visning
Flowhastighed:
8 til 27 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
16419339 8 til 27 l/min.
1 options
Artikelnummer. 16419339 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9013000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
CORIO™ Cirkulator kan udstyres med et valgfrit pumpesæt til temperaturstyring af eksterne applikationer.
  • Præcis temperaturkontrol
  • Til interne og eksterne applikationer
  • Til badetanke med max. fyldevolumen på 50 L
  • Nedsænkningsdybde: 7,5 til 16,5 cm
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Alle produkter har brugervenlig, intuitiv betjening
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • USB forbindelse
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Controller type PID1
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 200 °C
Vise LED
Ekstern Cirkulation Ja
Varmekapacitet 2 kW
Pumpekapacitet 0,1 til 0,7 bar
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Stopur Ja
USB-forbindelser Ja
Viskositet Maks. 50 cST
Dimensioner (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vægt (metrisk) 2.5 kg