Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ CP-BC4 Varmecirkulator
Artikelnummer. 16429339
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 til 4,5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16429339 3 til 4,5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 16429339 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9013504
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
CORIO™ Cirkulator kan udstyres med et valgfrit pumpesæt til temperaturstyring af eksterne applikationer.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • USB forbindelse
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Højkvalitets badetanke i rustfrit stål med badelåg og afløbshane
  • Integreret pumpetilslutning M16 x 1
  • Integreret kølespiral til modkøling
  • Præcis temperaturkontrol
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Controller type PID1
Kapacitet (metrisk) 3 til 4,5 L
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 200 °C
Vise LED
Ekstern Cirkulation Ja
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 Modhager til rør 8 og 12 mm ID. (Pumpetilslutninger M16x1 han)
Pumpekapacitet 0,1 til 0,7 bar
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Stopur Ja
USB-forbindelser Ja
Viskositet Maks. 50 cST
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 15 x 15 cm
Dimensioner (L x B x H) 41 x 23 x 42 cm
Vægt (metrisk) 8.5 kg