Få mere at vide
JULABO CORIO CP-800F køle-/varmecirkulator med naturlige kølemidler
Beskrivelse
- Det optimerede design af badetanken og kølespiralen gør badet mere rummeligt og brugervenligt for operatøren.
- Ventilationsåbninger og tilslutninger er placeret foran og bagpå, så flere enheder kan placeres ved siden af hinanden for at spare plads.
- Modeller til interne og eksterne applikationer
- Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
- Meget stille
- Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
- USB forbindelse
- RS232 interface til online kommunikation
- Badelåg og afløbshane medfølger
- Aftageligt ventilationsgitter
- Køleenhed uden sideventiler
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Integreret pumpetilslutning M16 x1
- Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
- Tidlig varslingssystem for lavt væskeniveau
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 til 7,5 L |
| Kommunikation | RS232, USB |
| Kølekapacitet | 0,84 kW ved 20 °C |
| Flowhastighed | 8 til 27 l/min. |
| Pumpetype | Nedsænkningspumpe |
| Temperaturområde | -40 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 200/230 V 50/60 Hz |