Få mere at vide
Julabo™ CORIO CP-449F køle-/varmecirkulator med naturligt kølemiddel
Beskrivelse
- Velegnet til applikationer med et temperaturområde op til +200 °C
- Forbedret pumpeydelse sikrer egnethed til lette temperaturstyringsopgaver i kombination med eksterne applikationer
- Exceptionelt stort badvolumen gør enheden ideel til præcis temperering af større eller en række forskellige prøver i badet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 21 til 30 L |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | USB, RS232 |
| Kølekapacitet | 440 W |
| Flowhastighed | 8 til 27 l/min. |
| Pumpetype | Centrifugal |
| Temperaturområde | -32 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |