Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ CP-200F køle-/varmecirkulator
Artikelnummer. 16358355
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 til 4 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16358355 3 til 4 l
1 options
Artikelnummer. 16358355 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9013701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kølecirkulationspumper har forbedret pumpeydelse til lette temperaturstyringsopgaver op til 200 °C.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Eksterne pumpetilslutninger
  • Kraftig og trinløst justerbar trykpumpe
  • USB forbindelse
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
  • Badelåg og afløbshane medfølger
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Køleenhed uden sideventiler
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Controller type PID1
Kapacitet (metrisk) 3 til 4 l
Kølekapacitet 0,2 kW ved 20 °C
Flowhastighed 8 til 27 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +200 °C
Vise LED
Ekstern Cirkulation Ja
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 Modhager til rør 8 og 12 mm ID. (Pumpetilslutninger M16x1 han)
Pumpekapacitet 0,1 til 0,7 bar
Kølemiddel R134a
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Stopur Ja
USB-forbindelser Ja
Viskositet Maks. 50 cST
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 15 x 15 cm
Dimensioner (L x B x H) 39 x 23 x 65 cm
Vægt (metrisk) 26 kg