Få mere at vide
Julabo™ CORIO CD-serien varmecirkulatorer med åbne, gennemsigtige polykarbonat/akrylbade og pumpeforbindelser
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055713
Model-:
CD-BT19
CD-BT27
Kapacitet (metrisk):
14 til 19 L
20 til 27 L
Dimensioner (L x B x H):
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
35 x 30 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
35 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15420572
Brand: Julabo™ 9012319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORIO CD-seriens varmecirkulatorer med åbne, gennemsigtige polykarbonat/akrylbade og pumpeforbindelser er primært designet til intern temperaturkontrol direkte i badet, dog kan eksterne lukkede systemer tilsluttes via de integrerede pumpeforbindelser.
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Let at betjene frontbetjeninger
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
  • Integreret pumpeforbindelse (1 x M16)
  • Integreret timer
  • PID1 og ACC kontrol
  • Meget stille
Tekniske data
Oversigt Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 14 til 19 L
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 100 °C (fungerende)
Type Varmecirkulator med åbent bad
Til brug med (applikation) Interne og eksterne applikationer ved arbejdstemperaturer fra +20 C °til +100 °C
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CD-BT19
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 58 x 38 x 38 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 35 x 30 x 15 cm (anvendelig badeåbning)