Få mere at vide
Julabo™ CORIO CD-serien varmecirkulatorer med åbne bade i rustfrit stål og pumpeforbindelser
Model-:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapacitet (metrisk):
13 til 17 L
3,5 til 5 L
35 til 41 L
Dimensioner (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 15 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
30 x 33 x 30 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lys, hvid, letlæselig skærm
- Let at betjene frontbetjeninger
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
- Integreret afløbsskrue (undtagen CD-B5)
- Integreret pumpeforbindelse (1 x M16)
- Integreret timer
- PID1 og ACC kontrol
- Meget stille
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,35 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 3,5 til 5 L |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C til 150 °C (fungerende) |
| Type | Varmecirkulator med åbent bad |
| Til brug med (applikation) | Interne og eksterne applikationer ved arbejdstemperaturer op til +150 °C |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Maks. Tryk | 0,35 bar |
| Model- | CD-B5 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Vis mere |