Få mere at vide
Julabo™ CORIO CD-serien varmecirkulatorer med åbne bade i rustfrit stål og pumpeforbindelser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15470572
Model-:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapacitet (metrisk):
13 til 17 L
3,5 til 5 L
35 til 41 L
Dimensioner (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 15 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
30 x 33 x 30 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15470572
Brand: Julabo™ 9012417
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORIO CD-seriens varmecirkulatorer med åbne bade i rustfrit stål og pumpetilslutninger er primært designet til intern temperaturstyring direkte i badet, dog kan eksterne lukkede systemer tilsluttes via de integrerede pumpeforbindelser.
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Let at betjene frontbetjeninger
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
  • Integreret afløbsskrue (undtagen CD-B5)
  • Integreret pumpeforbindelse (1 x M16)
  • Integreret timer
  • PID1 og ACC kontrol
  • Meget stille
Tekniske data
Oversigt Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 13 til 17 L
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 150 °C (fungerende)
Type Varmecirkulator med åbent bad
Til brug med (applikation) Interne og eksterne applikationer ved arbejdstemperaturer op til +150 °C
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CD-B17
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 40 x 38 x 47 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 18 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)