Få mere at vide
Julabo™ CORIO CD-serie varmecirkulatorer med isolerede rustfri stålbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055712
Model-:
CD-BC12
CD-BC26
CD-BC4
Kapacitet (metrisk):
19 til 26 L
3 til 4,5 L
8,5 til 12 L
Dimensioner (L x B x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 13 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
15 x 22 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 26 x 20 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15450582
Brand: Julabo™ 9012504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORIO CD-seriens varmecirkulatorer med isolerede rustfrie stålbade er designet til både interne og eksterne applikationer med en arbejdstemperatur på mellem +20 C °og +150 °C. En integreret kølespiral muliggør temperaturkontrol under eller tæt på omgivelserne.
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Let at betjene frontbetjeninger
  • Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
  • Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
  • Tanken inkluderer badelåg og afløbshane
  • Integreret pumpeforbindelse (1 x M16)
  • Integreret timer
  • PID1 og ACC kontrol
  • Meget stille
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 3 til 4,5 L
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 150 °C (fungerende)
Type Varme Cirkulationsbad
Vise LED
Til brug med (applikation) Interne og eksterne applikationer ved arbejdstemperaturer fra +20 C °til +150 °C
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Badelåg og afløbshane
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CD-BC4
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 15 x 15 cm
Dimensioner (L x B x H) 41 x 23 x 42 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 15 x 13 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
Vægt (metrisk) 8.8 kg