Få mere at vide
Julabo™ CORIO CD-serie varmecirkulatorer med isolerede rustfri stålbade
Model-:
CD-BC12
CD-BC26
CD-BC4
Kapacitet (metrisk):
19 til 26 L
3 til 4,5 L
8,5 til 12 L
Dimensioner (L x B x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 13 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
15 x 22 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 26 x 20 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lys, hvid, letlæselig skærm
- Let at betjene frontbetjeninger
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
- Tanken inkluderer badelåg og afløbshane
- Integreret pumpeforbindelse (1 x M16)
- Integreret timer
- PID1 og ACC kontrol
- Meget stille
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,35 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 19 til 26 L |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C til 150 °C (fungerende) |
| Type | Varme Cirkulationsbad |
| Til brug med (applikation) | Interne og eksterne applikationer ved arbejdstemperaturer fra +20 C °til +150 °C |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderer | Badelåg og afløbshane |
| Maks. Tryk | 0,35 bar |
| Model- | CD-BC26 |
| Vis mere |