Få mere at vide
JULABO CORIO CD Køle/Varme Cirkulatorer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17774169
Kølemiddel:
290 kr.
R449A
Model-:
CD-310F
CD-450F
Funktioner:
Miljøvenligt naturligt kølemiddel
Syntetisk kølemiddel
Artikelnummer. 17774169
Brand: JULABO 9012714.N1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til alle standardopgaver og rutinearbejde i laboratorier og industri.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget støjsvag Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • Eksterne pumpetilslutninger USB forbindelse
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Køleenhed uden sideventiler
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 til 4 l
Certificeringer/compliance CE
Kommunikation USB
Kølekapacitet 450 W
Flowhastighed 15 l/min.
Pumpetype Centrifugal
Temperaturområde -30 °C til +150 °C
Type Cirkulator
Funktioner Miljøvenligt naturligt kølemiddel
Model- CD-450F
Kølemiddel 290 kr.
Dimensioner (L x B x H) 15,7 x 9,1 x 25,6 tommer.
Elektriske krav 230 V / 50 Hz