Få mere at vide
JULABO CORIO CD Køle/Varme Cirkulatorer
Kølemiddel:
290 kr.
R449A
Model-:
CD-310F
CD-450F
Funktioner:
Miljøvenligt naturligt kølemiddel
Syntetisk kølemiddel
Beskrivelse
- Modeller til interne og eksterne applikationer
- Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
- Meget støjsvag Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
- Eksterne pumpetilslutninger USB forbindelse
- Aftageligt ventilationsgitter
- Køleenhed uden sideventiler
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | USB |
| Kølekapacitet | 310 W |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Pumpetype | Centrifugal |
| Temperaturområde | -30 °C til +150 °C |
| Type | Cirkulator |
| Funktioner | Syntetisk kølemiddel |
| Model- | CD-310F |
| Vis mere |