Få mere at vide
JULABO CORIO CD-200F køle-/varmecirkulator med naturlige kølemidler
Beskrivelse
- Modeller til interne og eksterne applikationer
- Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
- Meget stille
- USB forbindelse
- Integreret pumpetilslutning M16 x1
- Nemt at skifte mellem intern og ekstern cirkulation
- Badelåg og afløbshane medfølger
- Aftageligt ventilationsgitter
- Køleenhed uden sideventiler
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
- Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Kommunikation | USB |
| Kølekapacitet | 0,22 kW ved 20 °C |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Pumpetype | Nedsænkningspumpe |
| Temperaturområde | -20 °C til +150 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |