Få mere at vide
Julabo™ CORIO C-Series åbne varmebadecirkulatorer med rustfri stålbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055709
Model-:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Kapacitet (metrisk):
13 til 17 L
14 til 19 L
17 til 27 L
3,5 til 5 L
9 til 13 L
Dimensioner (L x B x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 15 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 35 x 15 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15400562
Brand: Julabo™ 9011405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORIO C-Series åbne varmebadecirkulatorer med rustfrit stålbade er designet til interne applikationer i cirkulationsbadet. Cirkulatoren kan tages af for nem rengøring af badet, og en række tilbehør er tilgængeligt.
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Let at betjene frontbetjeninger
  • Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
  • Integreret afløbsskrue (undtagen C-B5)
  • Integreret timer
  • PID1 og ACC kontrol
  • Meget stille
Tekniske data
Oversigt Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 6 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,1 bar
Kapacitet (metrisk) 3,5 til 5 L
Flowhastighed 6 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 100 °C (fungerende)
Type Varmecirkulator med åbent bad
Til brug med (applikation) Interne applikationer ved arbejdstemperaturer fra +20 til +100 °C
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 0,1 bar
Model- C-B5
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 38 x 23 x 41 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 15 x 15 x 15 cm (anvendelig badeåbning)