Få mere at vide
Julabo™ CORIO C-Series åbne varmebadecirkulatorer med rustfri stålbade
Model-:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Kapacitet (metrisk):
13 til 17 L
14 til 19 L
17 til 27 L
3,5 til 5 L
9 til 13 L
Dimensioner (L x B x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Mål (LxBxH) Indvendig:
15 x 15 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 15 cm (anvendelig badeåbning)
18 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 30 x 20 cm (brugbar badeåbning)
35 x 35 x 15 cm (brugbar badeåbning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lys, hvid, letlæselig skærm
- Let at betjene frontbetjeninger
- Lavt væskeniveau tidligt varslingssystem
- Integreret afløbsskrue (undtagen C-B5)
- Integreret timer
- PID1 og ACC kontrol
- Meget stille
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cirkulationskapacitet Flowhastighed: 6 L/min., Cirkulationskapacitet Tryk: 0,1 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 3,5 til 5 L |
| Flowhastighed | 6 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C til 100 °C (fungerende) |
| Type | Varmecirkulator med åbent bad |
| Til brug med (applikation) | Interne applikationer ved arbejdstemperaturer fra +20 til +100 °C |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Maks. Tryk | 0,1 bar |
| Model- | C-B5 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Vis mere |