Få mere at vide
(+)-Corey Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Corey Lactone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 352.1311 |