Få mere at vide
(-)-Corey Lactone, TRC
Artikelnummer. 30356918
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30356918 5 g
1 options
Artikelnummer. 30356918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6950005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Corey Lactone 5-(4-Phenylbenzoate)
CAS 31752-99-5
Molekylær formel C21 H20 O5
Mængde 5 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4S,5R,6aS)-hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, 4-Biphenylcarboxylic acid, 5-ester with 3,3aα,4,5,6,6aα-hexahydro-5β-hydroxy-4α-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)- (8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv., (-)-Corey lactone, Corey lactone
InChI formel InChI=1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4
IUPAC navn [(3aR,4S,5R,6aS)-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 352.38
Formel vægt 352.1311