Få mere at vide
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Artikelnummer. 30356023
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356023 250 mg
30349498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC694995250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32233-40-2
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Synonym (3aR,4S,5R,6aS)Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
IUPAC navn (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
SMIL OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Specifications
Kemisk navn eller materiale (-)-Corey Lactone Diol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Formel vægt 172.0736