Få mere at vide
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Corey Lactone Diol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1 |
| Formel vægt | 172.0736 |