Få mere at vide
(-)-Corey lactone diol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008393
MedChemExpress (-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
(-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Corey lactone diol
CAS 32233-40-2
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H12O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (580.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]([C@H](O)C[C@]1([H])O2)[C@@]1([H])CC2=O
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid