Få mere at vide
Brady™ Kernepapiretiketter, 76 mm
Artikelnummer. 31751199 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
31751199 203.20 x 101.60 mm
31751190 101.60 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31751199 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 324913
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Printbare papiretiketter til direkte termiske printere
  • Ideel mærkningsstørrelse til logistiske anvendelser.
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Stanset udstansning
Materiale Papir
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Direkte termisk
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Brady i6100
nr. pr. pakke 3000
Form Rektangel
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 203.20 x 101.60 mm
Længde (engelsk) 203.20 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.60 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 101.60 mm
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 203.20 mm
Alternativt varenummer i61-DT-411-7604-.75