Få mere at vide
Cordycepin, TRC
Artikelnummer. 30006937
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006937 10 mg
30007080 100 mg
30007244 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC68580010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-03-0
Molekylær formel C10 H13 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Synonym Adenosine, 3'-deoxy-, Cordycepin (6CI,7CI), 3'-Deoxyadenosine, 9-(3-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, 9-Cordyceposidoadenine, 9H-Purin-6-amine, 9-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, Cordycepine, NSC 401022, NSC 63984, β-D-erythro-Pentofuranoside, adenine-9 3-deoxy-
IUPAC navn (2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cordycepin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
Formel vægt 251.1018
Procent renhed >95%