Få mere at vide
R&D Systems™ Cordycepin
Artikelnummer. 18014122
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18014122 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18014122 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2294/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RNA synthesis inhibitor
Nucleoside analog that acts as an anticancer and antifungal agent. Can be converted to 3'-deoxyadenosine triphosphate (3'-dATP), which inhibits ATP-dependent DNA synthesis. Inhibits growth of various tumor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cordycepin
CAS 73-03-0
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C10H13N5O3
Formel vægt 251.24
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 251.25