Få mere at vide
BOLA Ledningspumper til syrer og ætsende opløsninger
Artikelnummer. 10470152
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
400 mm
600 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk)
10470152 400 mm
10186950 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470152 Leverandør BOLA Leverandørnr. G87001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3937.50 DKK
    3126.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 811.15 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Trådløse pumper til syrer og ætsende løsninger PP/PTFE/HASTELLOY, uden batterier
  • Fremstillet af polypropylen, PTFE, Hastelloy™, drevet af to kommercielle 1,5 V batterier (vi anbefaler brug af genopladelige batterier).
  • Kraftig – pumpekapacitet på op til 6 l pr. minut med frit flydende flow
  • Kompakt konstruktion
  • Batteridrevet og derfor brugbar overalt
  • Let håndtering
  • Meget let vægt (kun 500 g inklusive batterier)
  • Lavrisikopumpning
  • Også velegnet til smalle mundingsbeholdere med slibet samling 29/32 eller gevindskæring GL 45, baljonger eller tønder
Tekniske data
Applikationer Til pumpning af lavviskøse væsker
Åbningsstørrelse (metrisk) 25 mm
Samlet længde (metrisk) 400 mm