Få mere at vide
Masterflex™ Forlængerkabel, RJ-12
Artikelnummer. 12324568
Samlet længde (metrisk):
4,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12324568
Brand: Masterflex™ 7709504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få mest muligt ud af din Masterflex™ pumpe med tilslutningskabler, reservedele og andet tilbehør.
  • Vælg tilbehør og reservedele, der passer til din Masterflex™ pumpe
  • Øg fleksibiliteten med forlængede kabellængder
Tekniske data
Oversigt Valgfri forlængerkabel, RJ12; 15 fod (4,5 m).
Samlet længde (engelsk) 15 ft.
Samlet længde (metrisk) 4,5 m