Få mere at vide
CoraLite™ Plus 488-conjugated PPAR Gamma Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
997.47 DKK - 2698.49 DKK
Tekniske data
| Antigen | PPAR Gamma |
|---|---|
| Klon | 4E12F10 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Applikationer | Not Available |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30234945
|
Proteintech
CL488-60127-100UL |
100 μL |
2698.49 DKK
100µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
30237629
|
Proteintech
CL488-60127-20UL |
20 μL |
997.47 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
CoraLite™ Plus 488-conjugated PPAR Gamma Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.Tekniske data
| PPAR Gamma | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5468 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 4E12F10 | |
| Not Available | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human | |
| CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARgamma | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |