Få mere at vide
CoraLite™ Plus 488-conjugated Frizzled 9 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1044.79 DKK - 3358.26 DKK
Tekniske data
Antigen Frizzled 9
Klon 1G9G4
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235595
Dokumentvisning
Proteintech
CL488-67023-100UL
100 μL
3358.26 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30236823
Dokumentvisning
Proteintech
CL488-67023-20UL
20 μL
1044.79 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The Frizzled 9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Frizzled 9. This antibody recognizes human antigen. The Frizzled 9 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Tekniske data
Tekniske data
Frizzled 9
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
8326
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
1G9G4
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
CoraLite Plus 488
Mouse
Human
CD349; FZD3
IgG1
Protein G purification
Conjugated Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater