Få mere at vide
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD68 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1044.79 DKK - 3358.26 DKK
Tekniske data
Antigen CD68
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret CoraLite Plus 488
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235672
Dokumentvisning
Proteintech
CL488-25747-100UL
100 μL
3358.26 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30236260
Dokumentvisning
Proteintech
CL488-25747-20UL
20 μL
1044.79 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The CD68 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CD68. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CD68 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Tekniske data
Tekniske data
CD68
Immunofluorescence
CoraLite Plus 488
Rabbit
Human, Mouse
DKFZp686M18236; GP110; SCARD1
IgG
Antigen affinity purification
Conjugated Antibody
1000 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
968
Fusion Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater