Beskrivelse
- Nedbrydningen er meget specifik og regelmæssig. DNA-fragmenter bryder i forskellige længder på 180 bp-200 bp, hvilket viser et specifikt stige-lignende stigemønster i agarosegelelektroforese.
- Sættet bruger TUNEL-metoden og bruger Terminal Deoxynucleotidyl Transferase(TdT ) katalyserer inkorporeringen af CoraLite ™594-dUTP i 3'-OH-terminalen af det ødelagte DNA fra apoptotiske celler.
- DNA mærket med ™CoraLite 594-dUTP kan observeres direkte med fluorescensmikroskop eller kvantificeres ved flowcytometri.
- TUNEL kan selektivt detektere apoptotiske celler i stedet for nekrotiske celler eller celler med DNA-strengbrud forårsaget af bestråling og lægemiddelbehandling.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Emission: 614 nm |
| Mængde | 50 prøver |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C. Undgå eksponering for lys. Stabil i 2 år efter forsendelsen. Undgå fryse- og tø-cyklusser. |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?