Få mere at vide
Proteintech CoraLite ™488 TUNEL Assay Apoptose Detection Kit (grøn)
Artikelnummer. p-7224555 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 prøver
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17531176 20 prøver
17541176 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17531176 Leverandør Proteintech Leverandørnr. PF0000620T
Et karakteristisk træk ved apoptose er nedbrydning af DNA.
  • DNA-fragmenterne har tendens til at variere i længde i heltalsmultipler på 180 bp-200 bp, hvilket er vist som et stigelignende mønster i agarosegelelektroforese.
  • Dette sæt bruger TUNEL-metoden, ved hjælp af Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT ) for at katalysere inkorporeringen af CL488-dUTP ved 3'-OH-enden af det ødelagte DNA fra apoptotiske celler.
  • CL488-dUTP-mærket DNA kan observeres direkte med et fluorescensmikroskop eller kvantificeres med et flowcytometer.
  • TUNEL-metoden kan selektivt detektere apoptotiske celler, men ikke nekrotiske celler eller celler med DNA-strengbrud forårsaget af bestråling og lægemiddelbehandling.
Tekniske data
Oversigt Emission: 515 nm
Mængde 20 prøver
Indhold og opbevaring Opbevar ved -20 °C. Undgå eksponering for lys. Stabil i 2 år efter forsendelsen. Undgå fryse- og tø-cyklusser.
Til brug med (applikation) Flowcytometri