Beskrivelse
- DNA-fragmenterne har tendens til at variere i længde i heltalsmultipler på 180 bp-200 bp, hvilket er vist som et stigelignende mønster i agarosegelelektroforese.
- Dette sæt bruger TUNEL-metoden, ved hjælp af Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT ) for at katalysere inkorporeringen af CL488-dUTP ved 3'-OH-enden af det ødelagte DNA fra apoptotiske celler.
- CL488-dUTP-mærket DNA kan observeres direkte med et fluorescensmikroskop eller kvantificeres med et flowcytometer.
- TUNEL-metoden kan selektivt detektere apoptotiske celler, men ikke nekrotiske celler eller celler med DNA-strengbrud forårsaget af bestråling og lægemiddelbehandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Emission: 515 nm |
| Mængde | 20 prøver |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C. Undgå eksponering for lys. Stabil i 2 år efter forsendelsen. Undgå fryse- og tø-cyklusser. |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |