Få mere at vide
Proteintech CoraLite ™488-Phalloidin (grøn)
Artikelnummer. 17511176 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
300 prøver
Artikelnummer. Mængde
17511176 300 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17511176 Leverandør Proteintech Leverandørnr. PF00001300T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phalloidin er et toksin isoleret fra svampe, der binder F-Actin i cytoskelettet.
  • Dette produkt er konjugeret til vores fluorescerende CoraLite(R) farvestof for at farve F-actin til mærkning, identifikation og kvantificering af actinfilamenter i immunfarvningsundersøgelser.
  • Sammenlignet med mange fluorescerende farvestoffer har CoraLite(R) farvestoffer fordele i lysstyrke, lysstabilitet og vandopløselighed.
  • Excitation/emissions maksimale bølgelængder er 490 nm/515 nm
Tekniske data
Til brug med (applikation) Immunfluorescens
Mængde 300 prøver
Emission 515 nm