Få mere at vide
COR 170, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002003
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002003 50 mg
30001990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002003 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4756/50
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1048039-15-1
Molekylær formel C31H36N2O2
Molekylvægt (g/mol) 468.641
InChI nøgle MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
PubChem CID 25033736
IUPAC navn N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
SMIL CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale COR 170
Mængde 50 mg
Formel vægt 468.63
Procent renhed >99%