Få mere at vide
Coptisine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coptisine chloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 355.0611 |